Få mere at vide
N-Fmoc-L-alanin monohydrat, 98%
Artikelnummer. 11484567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484567 25 g 25g
11474567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11484567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21107.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 207291-76-7 | C18H19NO5 | 329,35 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 207291-76-7
Molekylær formel C18H19NO5
Molekylvægt (g/mol) 329.35
MDL nummer MFCD00037139
InChI nøgle GAPWKFLOMOFHGO-UHFFFAOYNA-N
Synonym n-fmoc-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine monohydrate, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-alanine hydrate, n-fmoc-l-alanine, 2s-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, hydrate, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid hydrate, fmoc-ala-oh h2o, fmoc-ala-oh.h2o, fmoc-l-alanine hydrate, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-alanine monohydrate
PubChem CID 18528118
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre;hydrat
SMIL O.CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-L-alanine monohydrate
Smeltepunkt ∼130 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2225975
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Optisk rotation −19° (c=1 i DMF)
Formel vægt 329,36 (311,34 Vandfri)
Procent renhed 98%