Få mere at vide
N-Fmoc-L-alanin, 95%
Beskrivelse
N-Fmoc-L-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Alanin er en af de simpleste aminosyrer - en methylgruppe som sidekæde. Denne lille sidekæde giver en høj grad af fleksibilitet, når den inkorporeres i en polypeptidkæde. Fmoc-gruppen fjernes typisk med en base såsom pyridin - en ortogonal afbeskyttelsesstrategi i forhold til syrelabilie Boc-gruppen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Fmoc-L-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Alanin er en af de simpleste aminosyrer - en methylgruppe som sidekæde. Denne lille sidekæde giver en høj grad af fleksibilitet, når den inkorporeres i en polypeptidkæde. Fmoc-gruppen fjernes typisk med en base såsom pyridin - en ortogonal afbeskyttelsesstrategi i forhold til syrelabilie Boc-gruppen.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-L-alanine |
| Smeltepunkt | 147°C to 153°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2225975 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Optisk rotation | −18° (c=1 in DMF) |
| Formel vægt | 311.34 |
| Procent renhed | 95% |