Få mere at vide
N-Fmoc-glycine, 98%
Artikelnummer. 11420147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420147 1 g 1g
11430147 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21050.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29022-11-5 | C17H15NO4 | 297.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29022-11-5
Molekylær formel C17H15NO4
Molekylvægt (g/mol) 297.31
MDL nummer MFCD00037140
InChI nøgle NDKDFTQNXLHCGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-gly-oh, fmoc-glycine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl glycine, n-fmoc-glycine, fmoc-dl-glycine, n-9-fmoc-l-glycine, n-alpha-fmoc-glycine, fmoc-gly, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl glycine
PubChem CID 93124
IUPAC navn 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)eddikesyre
SMIL OC(=O)CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-glycine
Smeltepunkt 172°C to 175°C
Mængde 1 g
Beilstein 2163967
Formel vægt 297.32
Procent renhed 98%