Få mere at vide
N-Fmoc-D-valine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-D-valine |
| CAS | 84624-17-9 |
| Molekylær formel | C20H21NO4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-valine, (R)-N-Fmoc-valine, 289: PN: US20070042401 PAGE: 37 Claimed Protein, 980: PN: WO2006135786 PAGE: 70 Claimed Protein, D-Fmoc-Valine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-D-valine |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 339.39 |
| Formel vægt | 339.1471 |