Få mere at vide
N-Fmoc-D-serine, 95%
Artikelnummer. 15469008
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15469008
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62493.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 116861-26-8 | C18H17NO5 | 327.336 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 116861-26-8
Molekylær formel C18H17NO5
Molekylvægt (g/mol) 327.336
MDL nummer MFCD00077068
InChI nøgle JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Synonym fmoc-d-ser-oh, fmoc-d-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-serine, n-fmoc-d-serine, d-serine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-serine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-hydroxypropanoic acid, ambotzfaa1508, pubchem10038, n-fmoc-d-ala oh
PubChem CID 688637
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-hydroxypropanoic acid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CO)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-serine
Smeltepunkt 108°C to 112°C
Mængde 1 g
Beilstein 4715790
Optisk rotation +12° (c=1 in DMF)
Formel vægt 327.33
Procent renhed 95%