Få mere at vide
N-Fmoc-D-methionine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15428738
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428738 5 g 5g
15438738 25 g 25g
15448738 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428738 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62178.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112883-40-6
Molekylær formel C20H21NO4S
Molekylvægt (g/mol) 371.45
MDL nummer MFCD00062958 MFCD00037134 MFCD00062958
InChI nøgle BUBGAUHBELNDEW-GOSISDBHSA-N
Synonym fmoc-d-met-oh, fmoc-d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-methionine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylthio butanoic acid, d-methionine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methylsulfanyl butanoic acid, n-fmoc-d-methionine, ambotzfaa1145, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-methionine
PubChem CID 6992521
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfanylbutanoic acid
SMIL CSCC[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-methionine
Smeltepunkt 130°C to 134°C
Mængde 5 g
Formel vægt 371.45
Optisk rotation +30° (c=1 in DMF)
Procent renhed 98%