Få mere at vide
N-Fmoc-D-leucine, 98%
Artikelnummer. 11422220
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422220 25 g 25g
11402220 1 g 1g
11412220 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422220 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H29041.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114360-54-2 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
En konvergent syntese af den foreslåede struktur af (+)-pestalazin B er blevet opnået i 4 trin ved anvendelse af N-alkylering af en ubeskyttet tryptophan diketopiperazin med en 3a-bromopyrrolidinoindolin, hvor kondensationen mellem L-tryptophan methylester og N-Fmoc-D-le gav tilstedeværelsen af Eucford i tilstedeværelsen af Eucford. L-Trp-D-Leu-dipeptid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser En konvergent syntese af den foreslåede struktur
af (+)-pestalazin B er blevet opnået i 4 trin ved anvendelse af N-alkylering af en ubeskyttet tryptophan diketopiperazin med en 3a-bromopyrrolidinoindolin, hvor kondensationen mellem L-tryptophan methylester og N-Fmocin-D gav tilstedeværelsen af Eleucine-D tilsvarende L-Trp-D-Leu-dipeptid.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114360-54-2
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD00062957
InChI nøgle CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-d-leu-oh, fmoc-d-leucine, n-fmoc-d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, d-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-leucine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methyl-pentanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 1549477
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansyre
SMIL CC(C)C[C@@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-leucine
Smeltepunkt 151°C to 154°C
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation +25° (c=1 in DMF)
Formel vægt 353.42
Procent renhed 98%