Få mere at vide
N-Fmoc-D-glutaminsyre 5-tert-butylester, 98%
Artikelnummer. 15412799
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
15412799 25 g 25g
15402799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15412799 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66624.14
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 104091-08-9 | C24H27NO6 | 425,48 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i
organisk syntese, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104091-08-9
Molekylær formel C24H27NO6
Molekylvægt (g/mol) 425.48
MDL nummer MFCD00077055
InChI nøgle OTKXCALUHMPIGM-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-glu otbu-oh, fmoc-d-glutamic acid 5-tert-butyl ester, fmoc-d-glu obut-oh, fmoc-d-glutamic acid gamma-tert-butyl ester, commercial, 2r-5-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-oxopentanoic acid, ambotzfaa1324, pubchem10015, fmoc-d-glu tbu-oh, fmoc-d-glu otbu-oh h
PubChem CID 7018822
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Smeltepunkt 83 °C til 89 °C
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 25 g
Formel vægt 425.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.