Få mere at vide
N-Fmoc-D-cysteine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-D-cysteine |
| CAS | 157355-80-1 |
| Molekylær formel | C18H17NO4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-cysteine, Fmoc-L-Cys-OH, Fmoc-cysteine, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)cysteine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17NO4S/c20-17(21)16(10-24)19-18(22)23-9-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,24H,9-10H2,(H,19,22)(H,20,21)/t16-/m1/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H](CS)NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-sulfanylpropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.4 |
| Formel vægt | 343.0878 |