Få mere at vide
N-Fmoc-D-asparaginsyre 4-tert-butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408888
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408888 1 g 1g
15487316 250 mg 250mg
15418888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15408888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62356.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112883-39-3 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112883-39-3
Molekylær formel C23H25NO6
Molekylvægt (g/mol) 411.45
MDL nummer MFCD00077050
InChI nøgle FODJWPHPWBKDON-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-asp otbu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp obut-oh, fmoc-d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, n-alpha-fmoc-d-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2r-4-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-dasp otbu, ambotzfaa1309, fmoc-dasp otbu-oh, pubchem10009
PubChem CID 7018816
SMIL CC(C)(C)OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Mængde 1 g
IUPAC navn 4-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutansyre
Formel vægt 411.45
Procent renhed 98%