Få mere at vide
N-Fmoc-D-allo-isoleucin, 98%
Artikelnummer. 15460159
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15460159 5 g 5g
15470159 250 mg 250mg
15450159 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460159 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63455.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 118904-37-3 | C21H23NO4 | 353,42 g/mol
N-Fmoc-D-allo-isoleucin anvendes som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Fmoc-D-allo-isoleucin anvendes som mellemprodukt i farmaceutisk og kemisk syntese
.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab ved -°20 C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118904-37-3
Molekylær formel C21H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 353.42
MDL nummer MFCD00077062
InChI nøgle QXVFEIPAZSXRGM-KINVLMLONA-N
Synonym fmoc-d-allo-ile-oh, fmoc-d-allo-isoleucine, fmoc-d-allo-lle-oh, 2r,3s-n-fmoc-2-amino-3-methylpentanoic acid, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, d-alloisoleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-methylpentanoic acid, ambotzfaa1328, pubchem15619
PubChem CID 6992517
IUPAC navn (2R,3S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansyre
SMIL CC[C@H](C)[C@@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-allo-isoleucine
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Mængde 5 g
Formel vægt 353.41
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof