Få mere at vide
N-Fmoc-D-alanin, 95%
Description
N-Fmoc-D-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Det er også essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Fmoc-D-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Det er også essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Opløselighed
Opløseligt i dimethylformamid (1 mol i 2 ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab ved °4 C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-D-alanine |
| Smeltepunkt | 151 °C til 157 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 8025133 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylformamid (1 mol i 2 ml). Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 311.34 |
| Procent renhed | 95% |