Få mere at vide
N-Fmoc-D-alanin, 95%
Artikelnummer. 15478908
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478908 5 g 5g
15488908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15478908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62395.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 79990-15-1 | C18H17NO4 | 311,34 g/mol
N-Fmoc-D-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Det er også essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-D-alanin er potentielt nyttig til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker. Det er også essentielt for biosyntesen af peptidoglycan-tværbindingsunderenheder, der bruges til bakterielle cellevægge.
Opløselighed
Opløseligt i dimethylformamid (1 mol i 2 ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab ved °4 C. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79990-15-1
Molekylær formel C18H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 311.34
MDL nummer MFCD00062960
InChI nøgle QWXZOFZKSQXPDC-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-ala-oh, fmoc-d-alanine, n-fmoc-d-alanine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-d-alanine, d-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9ylmethoxy carbonyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl-methoxycarbonylamino-propionic acid
PubChem CID 2724627
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-D-alanine
Smeltepunkt 151°C to 157°C
Mængde 5 g
Beilstein 8025133
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide (1 mole in 2 ml). Insoluble in water.
Formel vægt 311.34
Procent renhed 95%