Få mere at vide
N-Fmoc-beta-alanin, 99%
Beskrivelse
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand og 1
% eddikesyre.
Noter
Tørres ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-beta-alanine |
| Smeltepunkt | 142 °C til 147 °C |
| Lineær formel | FmocNHCH2CH2CO2H |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2302327 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand og 1% eddikesyre. |
| Formel vægt | 311.34 |
| Procent renhed | 99% |