Få mere at vide
N-Fmoc-beta-alanine, 99%
Artikelnummer. 15436328
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436328 5 g 5g
15446328 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59887.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 35737-10-1 | C18H16NO4 | 310.33 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt i vand og 1
% eddikesyre.
Noter
Tørres ved -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35737-10-1
Molekylær formel C18H16NO4
Molekylvægt (g/mol) 310.33
MDL nummer MFCD00063328
InChI nøgle LINBWYYLPWJQHE-UHFFFAOYSA-M
Synonym fmoc-beta-alanine, fmoc-beta-ala-oh, fmoc-b-ala-oh, fmoc-?-ala-oh, n-fmoc-beta-alanine, fmoc-b-alanine, 3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-, a-ala-oh, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino propanoic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-beta-alanine
PubChem CID 2724630
IUPAC navn 3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL [O-]C(=O)CCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-beta-alanine
Smeltepunkt 142°C to 147°C
Lineær formel FmocNHCH2CH2CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 2302327
Opløselighedsinformation Soluble in water and 1% acetic acid.
Formel vægt 311.34
Procent renhed 99%