Få mere at vide
N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid |
| CAS | 126631-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C23 H27 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Octanoic acid, 8-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, 8-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]octanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| Vis mere |