Få mere at vide
N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324770
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30324770 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 30324770 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13883000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
CAS 126631-93-4
Analyt- eller komponentnavne N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H27 N O4
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym Octanoic acid, 8-[[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]-, 8-[[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino]octanoic acid
InChI formel InChI=1S/C23H27NO4/c25-22(26)14-4-2-1-3-9-15-24-23(27)28-16-21-19-12-7-5-10-17(19)18-11-6-8-13-20(18)21/h5-8,10-13,21H,1-4,9,14-16H2,(H,24,27)(H,25,26)
Løsningstype Neat
SMIL OC(=O)CCCCCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC navn 8-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)octanoic acid
Industry Type Environmental Testing
Molekylvægt (g/mol) 381.46
Mængde 50 mg
Formel vægt 381.194 g/mol