Få mere at vide
N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498417
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498417 1 g 1g
15408427 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51962.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 95753-55-2 | C24H20N2O6 | 432.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95753-55-2
Molekylær formel C24H20N2O6
Molekylvægt (g/mol) 432.43
MDL nummer MFCD00057810
InChI nøgle RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-no2-oh, fmoc-l-4-no2-phe-oh, fmoc-p-nitro-phe-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, n-fmoc-4-nitro-l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-nitro-l-phenylalanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino-3-4-nitrophenyl propanoic acid, fmoc-phe no2-oh
PubChem CID 7016054
IUPAC navn (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-nitrophenyl)propansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
Smeltepunkt 213°C to 223°C
Mængde 1 g
Beilstein 5178656
Formel vægt 432.43
Procent renhed 98%