Få mere at vide
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15468597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15468597 1 g 1g
15488597 250 mg 250mg
15478597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15468597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52073.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 199006-54-7 | C25H23NO4 | 401.462 g/mol
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid (DMF).
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 199006-54-7
Molekylær formel C25H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 401.462
MDL nummer MFCD00270197
InChI nøgle UXLHLZHGQPDMJQ-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-phe 4-me-oh, fmoc-l-4-methylphe, fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methylphenylalanine, fmoc-4-methy-l-phenylalanine, fmoc-l-phe 4-me-oh, fmoc-p-me-phe-oh, n-fmoc-4-methyl-l-phenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-p-tolyl propanoic acid, phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-methyl
PubChem CID 7129826
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methylphenyl)propansyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-methyl-L-phenylalanine
Mængde 1 g
Beilstein 8799411
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethylformamide(DMF).
Formel vægt 401.46
Procent renhed 95%