Få mere at vide
N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanin, 95%
Artikelnummer. 15498637
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498637 5 g 5g
15408647 250 mg 250mg
15488637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498637 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52117.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77128-72-4 | C25H23NO5 | 417,461 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77128-72-4
Molekylær formel C25H23NO5
Molekylvægt (g/mol) 417.461
MDL nummer MFCD00153368
InChI nøgle JYQODLWFOPCSCS-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-tyr me-oh, fmoc-o-methyl-l-tyrosine, fmoc-4-methoxy-l-phenylalanine, fmoc-l-4-methoxyphenylalanine, fmoc-4-methoxy-phe-oh, fmoc-o-methyl-tyr-oh, fmoc-l-tyr me, fmoc-4-methoxy-l-phe-oh, fmoc-l-4-methoxyphe
PubChem CID 2762281
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-methoxyphenyl)propansyre
SMIL COC1=CC=C(C=C1)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine
Mængde 5 g
Formel vægt 417.45
Procent renhed 95%