Få mere at vide
N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine, 95%
Artikelnummer. 15498447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498447 5 g 5g
15408457 250 mg 250mg
15488447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51977.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82565-68-2 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82565-68-2
Molekylær formel C24H20INO4
Molekylvægt (g/mol) 513.33
MDL nummer MFCD00672340
InChI nøgle LXOXXTQKKRJNNB-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-iodo-l-phenylalanine, fmoc-phe 4-i-oh, fmoc-l-4-iodophenylalanine, fmoc-l-phe 4-i-oh, fmoc-p-iodo-phe-oh, fmoc-4'-iodo-l-phe, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, fmoc-l-phe 4-i, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-4-iodophenyl propanoic acid, l-phenylalanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-4-iodo
PubChem CID 2761479
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-iodo-L-phenylalanine
Smeltepunkt 213°C to 217°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Optisk rotation −10° (c=1 in DMF)
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-iodphenyl)propansyre
Formel vægt 513.33
Procent renhed 95%