Få mere at vide
N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine, 98%
Artikelnummer. 15459918
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459918 1 g 1g
15479918 250 mg 250mg
15469918 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63292.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205526-29-0 | C24H20INO4 | 513.33 g/mol
N-Fmoc-4-iod-D-phenylalanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Fmoc-4-iod-D-phenylalanin, bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til
organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Tungt opløseligt
i vand (6,7E-4 g/L) (25 °C).
Noter
Lysfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205526-29-0
Molekylær formel C24H20INO4
Molekylvægt (g/mol) 513.33
MDL nummer MFCD00672557
InChI nøgle LXOXXTQKKRJNNB-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-phe 4-i-oh, fmoc-4-iodo-d-phenylalanine, fmoc-d-4-iodophenylalanine, fmoc-d-4-iodophe, fmoc-4'-iodo-d-phe, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-4-iodophenyl propanoic acid, ambotzfaa1584, fmoc-4-iodo-d-phe-oh, fmoc-d-phe 4-i-oh hplc
PubChem CID 16213204
SMIL OC(=O)C(CC1=CC=C(I)C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-iodo-D-phenylalanine
Beilstein 9159551
Opløselighedsinformation Sparingly Soluble in water (6.7E-4g/L) (25°C).
IUPAC navn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-(4-iodphenyl)propansyre
Mængde 1 g
Formel vægt 513.32
Følsomhed Light sensitive
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof