Få mere at vide
N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine, 98%
Artikelnummer. 15410149
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410149 1 g 1g
15430149 250 mg 250mg
15420149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63448.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175453-08-4 | C24H20ClNO4 | 421.877 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175453-08-4
Molekylær formel C24H20ClNO4
Molekylvægt (g/mol) 421.877
MDL nummer MFCD00080281
InChI nøgle CQPNKLNINBUUOM-QFIPXVFZSA-N
Synonym fmoc-4-chloro-l-phenylalanine, s-n-fmoc-4-chlorophenylalanine, fmoc-phe 4-cl-oh, fmoc-l-4-chlorophenylalanine, fmoc-l-phe 4-cl-oh, fmoc-4-chloro-phe-oh, fmoc-l-4-chlorophe, 2s-3-4-chlorophenyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, phenylalanine, 4-chloro-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl
PubChem CID 2734471
IUPAC navn (2S)-3-(4-chlorphenyl)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=C(C=C4)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Beilstein 9437838
Mængde 1 g
Formel vægt 421.87
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof