Få mere at vide
N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine, 98%
Artikelnummer. 15460869
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460869 1 g 1g
15470869 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63910.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135673-97-1 | C24H27NO4 | 393.48 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135673-97-1
Molekylær formel C24H27NO4
Molekylvægt (g/mol) 393.48
MDL nummer MFCD00065614
InChI nøgle HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine
PubChem CID 978326
IUPAC navn (2S)-3-cyclohexyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
Beilstein 7052264
Mængde 1 g
Formel vægt 393.48
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof