Få mere at vide
N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15428597
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15428597 250 mg 250mg
15408597 1 g 1g
15418597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52071.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 205528-32-1 | C21H18N2O4S | 394,445 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205528-32-1
Molekylær formel C21H18N2O4S
Molekylvægt (g/mol) 394.445
MDL nummer MFCD00672568
InChI nøgle LSBAZFASKHLHKB-IBGZPJMESA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-l-4-thiazolyl-alanine, fmoc-beta-4-thiazolyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1,3-thiazol-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-thiazoyl-l-alanine, fmoc-4-thi-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-alanine, fmoc-, a-4-thiazolyl-ala-oh, fmoc-3-4-thiazolyl-l-alanine
PubChem CID 7020858
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1,3-thiazol-4-yl)propansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=N4)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(4-thiazolyl)-L-alanine
Smeltepunkt 178 °C til 179 °C
Mængde 250 mg
Formel vægt 394.44
Procent renhed 95%