Få mere at vide
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanin, 95%
Description
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH er potentielt anvendelig til fastfase-peptidsynteseteknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH er potentielt anvendelig til fastfase-peptidsynteseteknikker.
Opløselighed Opløseligt i 0,1
g i 4mL DMF (klart opløseligt).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Opbevares ved 4 °C.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 7316905 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i 0,1g i 4 ml DMF (tydeligt opløseligt). |
| Formel vægt | 388.42 |
| Procent renhed | 95% |