Få mere at vide
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin, 95%
Artikelnummer. 15498757
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498757 250 mg 250mg
15478757 1 g 1g
15488757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52193.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 205528-30-9 | C23H20N2O4 | 388,42 g/mol
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin er et Fmoc-beskyttet alaninderivat, der er potentielt anvendeligt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N-Fmoc-3-(4-pyridyl
)-D-alanin er et Fmoc-beskyttet alaninderivat, der er potentielt anvendeligt til proteomiske undersøgelser og fastfase-peptidsynteseteknikker.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 205528-30-9
Molekylær formel C23H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 388.42
MDL nummer MFCD00672567
InChI nøgle SCSSXJVRZMQUKA-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-4-pyridylalanine, fmoc-d-4-pal-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-beta-4-pyridyl-d-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-4'-pyridyl-d-ala, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine, fmoc-d-3-4-pyridyl-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-pyridin-4-yl-propionic acid
PubChem CID 978323
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropansyre
SMIL OC(=O)C(CC1=CC=NC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanine
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.42
Procent renhed 95%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.