Få mere at vide
N-FMOC-3-(3-thienyl)-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15498697
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498697 1 g 1g
15418707 250 mg 250mg
15408707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52167.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 186320-06-9 | C22H19NO4S | 393,457 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 186320-06-9
Molekylær formel C22H19NO4S
Molekylvægt (g/mol) 393.457
MDL nummer MFCD00151916
InChI nøgle LSBZJMRHROCYGY-FQEVSTJZSA-N
Synonym fmoc-l-3-thienylalanine, fmoc-3-ala 3-thienyl-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-beta-3-thienyl-ala-oh, fmoc-3-3-thienyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-thiophen-3-yl propanoic acid, fmoc-d-3-3-thienyl-alanine, fmoc-l-3-3-thienyl alanine, n-fmoc-3-4-thienyl-l-alanine, fmoc-3 thg-oh
PubChem CID 2734455
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-thiophen-3-ylpropansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CSC=C4)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(3-thienyl)-L-alanine
Mængde 1 g
Beilstein 9512976
Formel vægt 393.46
Procent renhed 95%