Få mere at vide
N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine, 95%
Artikelnummer. 15418557
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418557 1 g 1g
15438557 250 mg 250mg
15428557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418557 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52056.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 175453-07-3 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 175453-07-3
Molekylær formel C23H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 388.423
MDL nummer MFCD00144887
InChI nøgle JQLPMTXRCLXOJO-NRFANRHFSA-N
Synonym fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-pyridylalanine, fmoc-3-pal-oh, fmoc-beta-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-l-3-3-pyridyl-alanine, fmoc-3-pyridyl-ala-oh, fmoc-3'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-3-yl propanoic acid, n-fmoc-3-3-pyridyl-l-alanine, fmoc-d-3-3-pyridyl-alanine
PubChem CID 6957974
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-pyridin-3-ylpropansyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CN=CC=C4)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Mængde 1 g
Beilstein 9154190
Formel vægt 388.42
Procent renhed 95%