Få mere at vide
N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine |
| Smeltepunkt | 125 °C til 129 °C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 8873562 |
| Formel vægt | 463.53 |
| Procent renhed | 95% |