Få mere at vide
N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine, 95%
Artikelnummer. 15438727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15438727 1 g 1g
15458727 250 mg 250mg
15448727 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52176.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 201484-50-6 | C30H25NO4 | 463.533 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 201484-50-6
Molekylær formel C30H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 463.533
MDL nummer MFCD00672337
InChI nøgle PENQOTJCVODUQU-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-l-3,3-diphenylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-l-alanine, fmoc-beta-phenyl-phe-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3,3-diphenyl-propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3,3-diphenylpropanoic acid, fmoc-3,3-diphenyl-d-alaine, fmoc-3,3-diphenyl-l-alaine, fmoc-,-diphenyl-ala-oh, fmoc-ala 3,3-diphenyl-oh
PubChem CID 2761488
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3,3-diphenylpropansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3,3-diphenyl-L-alanine
Smeltepunkt 125°C to 129°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 8873562
Formel vægt 463.53
Procent renhed 95%