Få mere at vide
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-L-alanin, 95%
Artikelnummer. 15438737
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15438737 250 mg 250mg
15418737 1 g 1g
15428737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52179.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 112883-43-9 | C28H22NO4 | 436,49 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanin anvendes som organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112883-43-9
Molekylær formel C28H22NO4
Molekylvægt (g/mol) 436.49
MDL nummer MFCD00144886
InChI nøgle JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-M
Synonym fmoc-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-l-alanine, fmoc-beta-2-naphthyl-l-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, s-n-fmoc-3-2-naphthyl alanine, ambotzfaa1347
PubChem CID 2734452
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL [O-]C(=O)[C@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Mængde 250 mg
Beilstein 7668973
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 437.49
Procent renhed 95%