Få mere at vide
N-Fmoc-3-(2-naftyl)-D-alanin, 95%
Artikelnummer. 15448447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448447 5 g 5g
15458447 250 mg 250mg
15438447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51974.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 138774-94-4 | C28H23NO4 | 437,50 g/mol
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanin er et Fmoc-beskyttet alaninderivat og et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af phosphoserinholdige tetrapeptider med hydrofobe N-terminale acylgrupper som inhibitorer af BRCAl-proteinet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanin er et Fmoc-beskyttet alaninderivat og et mellemprodukt, der anvendes til fremstilling af phosphoserinholdige tetrapeptider med hydrofobe N-terminale acylgrupper som inhibitorer af BRCAl-proteinet.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138774-94-4
Molekylær formel C28H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 437.50
MDL nummer MFCD00077044
InChI nøgle JYUTZJVERLGMQZ-AREMUKBSSA-N
Synonym fmoc-d-2-nal-oh, fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, fmoc-d-3-2-naphthyl-alanine, n-fmoc-3-2-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-2-naphthylalanine, s-n-fmoc-2-naphthylalanine, fmoc-beta-2-naphthyl-d-alanine, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, pubchem11948
PubChem CID 7130590
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-2-ylpropansyre
SMIL OC(=O)[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Mængde 5 g
Beilstein 7864489
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 437.49
Procent renhed 95%