Få mere at vide
N-Fmoc-3-(1-nafthyl)-L-alanin, 98%
Product Code. 15468427
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15468427 5 g 5g
15458427 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15468427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51967.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5977.20 DKK
    4894.65 DKK / 5g
    Spare 1082.55 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 96402-49-2 | C28H23NO4 | 437,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96402-49-2
Molekylær formel C28H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 437.50
MDL nummer MFCD00151914
InChI nøgle ORWNVJDLEMVDLV-SANMLTNESA-N
Synonym fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, fmoc-1-nal-oh, fmoc-l-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-l-alanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, fmoc-3-1 naphthyl-l-alanine, fmoc-l-3-1-naphthyl-alanine, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2734474
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-1-ylpropansyre
SMIL OC(=O)[C@H](CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-L-alanine
Smeltepunkt 171 °C til 183 °C
Mængde 5 g
Beilstein 4829118
Formel vægt 437.49
Procent renhed 98%