Få mere at vide
N-Fmoc-3-(1-naftyl)-D-alanin, 98%
Artikelnummer. 15470509
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15470509 5 g 5g
15480509 250 mg 250mg
15460509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63688.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 138774-93-3 | C28H23NO4 | 437,50 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138774-93-3
Molekylær formel C28H23NO4
Molekylvægt (g/mol) 437.50
MDL nummer MFCD00191200
InChI nøgle ORWNVJDLEMVDLV-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-3-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-1-nal-oh, fmoc-d-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-3-1-naphthyl-alanine, fmoc-3-1-naphthyl-d-ala, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-naphthalen-1-yl-propionic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, ambotzfaa1659
PubChem CID 7129831
SMIL OC(=O)C(CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Beilstein 9160026
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-1-ylpropansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 437.49
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof