Få mere at vide
N-Fmoc-2-octyl-L-glycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422689
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422689 1 g 1g
15442689 250 mg 250mg
15432689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66031.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 193885-59-5 | C25H31NO4 | 409.526 g/mol
En homolog af lipofile byggesten til SAR-undersøgelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
En homolog af lipofile byggesten til SAR-studier.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 193885-59-5
Molekylær formel C25H31NO4
Molekylvægt (g/mol) 409.526
MDL nummer MFCD01311753
InChI nøgle LSMLSLHVRMSYPT-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-octyl-gly-oh, fmoc-2s-2-amino-decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid, ambotzfaa1598, fmoc-s-octylglycine, s-n-fmoc-octylglycine-oh, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-octylglycine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino decanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino decanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino decanoic acid
PubChem CID 23257324
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)decansyre
SMIL CCCCCCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-2-octyl-L-glycine
Smeltepunkt 140°C to 143°C
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 409.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver