Få mere at vide
N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine, 98%
Artikelnummer. 15490359
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15490359 250 mg 250mg
15470359 1 g 1g
15480359 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490359 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63589.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 161321-36-4 | C23H25NO4 | 379.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161321-36-4
Molekylær formel C23H25NO4
Molekylvægt (g/mol) 379.46
MDL nummer MFCD00190878
InChI nøgle BWQQGHPODCJZDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-chg-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-cyclohexylacetic acid, s-cyclohexyl 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino acetic acid, fmoc-l-cyclohexylglycine, ambotzfaa1713, fmoc-cyclohexyl-gly-oh, bicr147, n-fmoc-2-cyclohexyl-l-glycine, s-alpha-fmoc-amino cyclohexaneacetic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylglycine
PubChem CID 6976353
SMIL OC(=O)C(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C1CCCCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-2-cyclohexyl-L-glycine
IUPAC navn 2-cyclohexyl-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)eddikesyre
Mængde 250 mg
Formel vægt 379.45
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof