Få mere at vide
N-Fmoc-1-trityl-L-histidin, 98%
Artikelnummer. 15456108
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456108 25 g 25g
15446108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59711.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 109425-51-6 | C40H33N3O4 | 619,721 g/mol
Det bruges til syntese og anvendelse af Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til syntese og anvendelse af
Fmoc-His(3-Bum)-OH.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod varme. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109425-51-6
Molekylær formel C40H33N3O4
Molekylvægt (g/mol) 619.721
MDL nummer MFCD00043332
InChI nøgle XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
Synonym fmoc-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-l-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-l-histidine, n-a-fmoc-n-im-trityl-l-histidine, n, a-fmoc-n im-trityl-l-histidine, histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-1-tritylimidazol-4-yl propanoic acid, fmochis trt oh, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, ambotzfaa1090
PubChem CID 11422193
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-1-trityl-L-histidine
Smeltepunkt 145 °C
Mængde 25 g
Beilstein 5204720
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation +87° (c=5 i chloroform)
Formel vægt 619.71
Procent renhed 98%