Få mere at vide
N-Fmoc-1-trityl-D-histidin, 98%
Artikelnummer. 15459028
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459028 25 g 25g
15449028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62504.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 135610-90-1 | C40H33N3O4 | 619,721 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135610-90-1
Molekylær formel C40H33N3O4
Molekylvægt (g/mol) 619.721
MDL nummer MFCD00077061
InChI nøgle XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
Synonym fmoc-d-his trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-histidine, d-histidine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-1-triphenylmethyl, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-1-triphenylmethyl imidazol-4-yl propanoic acid, pubchem18930, fmoc-d-his 1-trt-oh, fmoc-d-his-trt-oh, n-fmoc-1-trityl-d-histidine, fmoc-n-im-trityl-d-histidine, nalpha-fmoc-nim-trityl-d-histidine
PubChem CID 44828577
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(1-tritylimidazol-4-yl)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)N4C=C(N=C4)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC5C6=CC=CC=C6C7=CC=CC=C57
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fmoc-1-trityl-D-histidine
Mængde 25 g
Optisk rotation −80° (c=1 i kloroform)
Formel vægt 619.71
Procent renhed 98%