Få mere at vide
N-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonat, 95 %
Artikelnummer. 11343466
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343466 250 mg 250mg
11333466 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343466 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14324.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 107263-95-6 | C6H5F4NO3S | 247,164 g/mol
N-Fluoropyridiniumtrifluormethansulfonat bruges som reagens til elektrofil fluorering og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Det bruges også som en reaktant til Pd-katalyserede aryleringsreaktioner og som et fluoreringsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Fluoropyridiniumtrifluormethansulfonat bruges som reagens til elektrofil fluorering og til gennemgang af elektrofile NF-fluoreringsmidler. Det bruges også som en reaktant til Pd-katalyserede aryleringsreaktioner og som et fluoreringsmiddel.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Det er følsomt over for fugt. Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107263-95-6
Molekylær formel C6H5F4NO3S
Molekylvægt (g/mol) 247.164
MDL nummer MFCD00013458
InChI nøgle JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
PubChem CID 2724576
IUPAC navn 1-fluorpyridin-1-ium;trifluormethansulfonat
SMIL C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 180 °C til 185 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Beilstein 4222821
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Reagerer med vand.
Formel vægt 247.17
Procent renhed 95%