Få mere at vide
N-Fluoropyridinium triflate, 95%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10083340 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
500mg
Artikelnummer.
10083340 500mg
1 options
Artikelnummer. 10083340 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 259925000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Fluoropyridinium triflate
Navn note 95%
CAS 107263-95-6
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 182°C to 187°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H5F4NO3S
MDL nummer MFCD00013458
Mængde 500 mg
Fieser 15,160; 16,170
Synonym 1-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium triflate, n-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridinium trifluoromethanesulfonate, 1-fluoropyridin-1-ium; trifluoromethanesulfonate, acmc-209shu, ksc182s3j, 1-fluoropyridin-1-ium triflate, 1-fluoropyridiniumtriflate
InChI nøgle JFZMMCYRTJBQQI-UHFFFAOYSA-M
SMIL C1=CC=[N+](C=C1)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn 1-fluoropyridin-1-ium;trifluoromethanesulfonate
Molekylvægt (g/mol) 247.164
PubChem CID 2724576
Formel vægt 247.16
Procent renhed ≥94%
Fysisk form Crystalline Powder or Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Fluoropyridinium triflate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.