Få mere at vide
N-Feruloyl Serotonin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Feruloyl Serotonin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20N2O4/c1-26-19-10-13(2-6-18(19)24)3-7-20(25)21-9-8-14-12-22-17-5-4-15(23)11-16(14)17/h2-7,10-12,22-24H,8-9H2,1H3,(H,21,25)/b7-3+ |
| Formel vægt | 352.14 |
| Procent renhed | >95% |