Få mere at vide
N-Ethylurea, TRC
Artikelnummer. 30371043
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371043 5 g
1 options
Artikelnummer. 30371043 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8182505G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Molekylær formel C3H8N2O
Mængde 5 g
Synonym 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
InChI formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
SMIL NC(NCC)=O
IUPAC navn ethylurea
Molekylvægt (g/mol) 88.11
Formel vægt 88.0637