Få mere at vide
N-Ethyltoluenesulfonamide(o and p mixture), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethyltoluenesulfonamide(o and p mixture) |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9;1-3-10-13(11,12)9-7-5-4-6-8(9)2/h2*4-7,10H,3H2,1-2H3 |