Få mere at vide
N-Ethylsuccinimide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylsuccinimide |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3 |
| Formel vægt | 127.0633 |