Få mere at vide
N-Ethylsuccinimide-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylsuccinimide-d5 |
| CAS | 1370698-98-8 |
| Molekylær formel | C6H4D5NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)-2,5-pyrrolidinedione, NSC 38693-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)CCC1=O |
| IUPAC navn | 1-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pyrrolidine-2,5-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.17 |
| Formel vægt | 132.0947 |