Få mere at vide
N-Ethylpropylamin, 97+%
Artikelnummer. 11387088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11387088 25 g 25g
11377088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014846.14
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 20193-20-8 | C5H13N | 87,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20193-20-8
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00015198
InChI nøgle XCVNDBIXFPGMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpropylamine, 1-propanamine, n-ethyl, ethyl propyl amine, propylamine, n-ethyl, ethylpropylamine, n-ethyl-n-propylamine, ethyl-propyl-amine, n-propylethylamine, n-ethylpropanamine, ethyl-n-propylamine
PubChem CID 88398
IUPAC navn N-ethylpropan-1-amin
SMIL CCCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylpropylamine
Tæthed 0.748 g/mL
Kogepunkt 80 °C til 85 °C
Flammepunkt 4,4 °C (40 °F)
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 87.16
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylpropylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethyl-1-propanamine