Få mere at vide
N-Ethylpropylamine, 97+%
Artikelnummer. 11377088
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11377088 5 g 5g
11387088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014846.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20193-20-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20193-20-8
Molekylær formel C5H13N
Molekylvægt (g/mol) 87.166
MDL nummer MFCD00015198
InChI nøgle XCVNDBIXFPGMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpropylamine, 1-propanamine, n-ethyl, ethyl propyl amine, propylamine, n-ethyl, ethylpropylamine, n-ethyl-n-propylamine, ethyl-propyl-amine, n-propylethylamine, n-ethylpropanamine, ethyl-n-propylamine
PubChem CID 88398
IUPAC navn N-ethylpropan-1-amin
SMIL CCCNCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylpropylamine
Tæthed 0.748 g/mL
Kogepunkt 80°C to 85°C
Flammepunkt 4.4°C (40°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN2733
Formel vægt 87.16
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Væske