Få mere at vide
N-Ethylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30373573
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30373573 250 g
1 options
Artikelnummer. 30373573 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925495250G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Molekylær formel C6 H14 N2
Mængde 250 g
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMIL CCN1CCNCC1
IUPAC navn 1-ethylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Formel vægt 114.1157