Få mere at vide
N-Ethylpiperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 17934196
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17934196 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17934196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0395.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N-Ethylpiperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Analyt- eller komponentnavne N-Ethylpiperazine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMIL CCN1CCNCC1
IUPAC navn 1-ethylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 114.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 114,1157 g/mol