Få mere at vide
N-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt |
| CAS | 1246817-22-0 |
| Molekylær formel | C10H11D5F6N2O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1-Ethyl-piperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt, 1-Ethylpiperazine-d5 Bis(trifluoroacetic Acid) Salt |
| SMIL | [2H]C([2H])(C([2H])([2H])[2H])N1CCNCC1.OC(C(F)(F)F)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.28 |